Learn More
Ansell HyFlex™ 11-725 Polyurethane-Coated Cut-Resistant Lycra™ Gloves
Artikelnummer. 16649073 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 16649073
Marke: Ansell 11725070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit und Schnittfestigkeit für optimale Produktivität
  •  Ein ausgewogenes Verhältnis von Komfort, Fingerfertigkeit und sicherem Umgang
  • Hohe Schnittfestigkeit für den sicheren Einsatz bei Anwendungen mit Kontakt mit scharfen Teilen
  • Bei Intercept™ handelt es sich um eine spezielle Stricktechnik, bei der technische, synthetische und natürliche Fasern zu einem Hochleistungsgarn kombiniert werden
  • Lycra™ in der Fütterung/Beschichtung verbessert die Fingerfertigkeit und Passform.
  • Für den Einsatz in trockenen und leicht öligen Umgebungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Coating Material Polyurethan
Farbe Weiß
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Spezifisch
Latex Free No
Material Ansell Intercept Technology™ Garn
Produkttyp Mechanical Protection Gloves
Größe 7
Norm EN 388 4342B
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fahrzeugmontage, Bau, Wartung und Metallherstellung
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie 11-725
Yarn Gauge 15