Learn More
Ansell HyFlex Handschuhe, tauchbeschichtete Handfläche, mittlere Beanspruchung, 13 Gauge mit INTERCEPT-Technologie
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6567000 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 16079641
Marke: Ansell 11724070
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Bietet mehr Flexibilität und Passform bei optimalem Schnittschutz
  • Leichte Handschuhe, die während langer Arbeitszeiten leicht zu tragen sind
  • Das Futter verfügt über einen optimierten Lycra-Anteil™ für ein kühles Tragegefühl
  • Die silikonfreie Polyurethan-Handflächenbeschichtung (PU) sorgt für eine verbesserte Griffigkeit leichten öligen Umgebungen für eine sichere Handhabung
  • Die graue Beschichtung bietet Schutz in leicht verschmutzten Umgebungen
  • EN-Schnittschutzklasse 3 (ANSI-Level 2)
  • EN-Abriebfestigkeitsklasse 4 (ANSI-Level 6)
  • Erhältlich in den Größen 6 bis 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 6
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Gestrickt
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau, Weiß
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free Yes
Material HPPE, Spandex, Polyethylene
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 7
Norm EN 388 EN 388:4342B, EN 388:4342
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage von Metallteilen und -komponenten, Leichtmetallpressen, Wartung, Kunststoffspritzguss und -gießen, Primärmontage
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Grip Design Rough
Auskleidungsmaterial HPPE, Spandex
Auskleidung Lined
Modell 11-724 7 163831
Verpackungsart Case
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Level 2
Serie HyFlex™ 11-724
Daumenform Wing
Länge (angloamerikanisch) 8.4 in.
Länge (metrisch) 20,8 cm