Learn More
Ansell HyFlex Handschuhe, tauchbeschichtete Handfläche, mittlere Beanspruchung, 13 Gauge mit INTERCEPT-Technologie
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16009651 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 16009651
Marke: Ansell 11724100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet mehr Flexibilität und Passform bei optimalem Schnittschutz
  • Leichte Handschuhe, die während langer Arbeitszeiten leicht zu tragen sind
  • Das Futter verfügt über einen optimierten Lycra-Anteil™ für ein kühles Tragegefühl
  • Die silikonfreie Polyurethan-Handflächenbeschichtung (PU) sorgt für eine verbesserte Griffigkeit leichten öligen Umgebungen für eine sichere Handhabung
  • Die graue Beschichtung bietet Schutz in leicht verschmutzten Umgebungen
  • EN-Schnittschutzklasse 3 (ANSI-Level 2)
  • EN-Abriebfestigkeitsklasse 4 (ANSI-Level 6)
  • Erhältlich in den Größen 6 bis 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 6
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Gestrickt
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau, Weiß
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free Yes
Material HPPE, Spandex, Polyethylene
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 10
Norm EN 388 EN 388:4342B, EN 388:4342
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage von Metallteilen und -komponenten, Leichtmetallpressen, Wartung, Kunststoffspritzguss und -gießen, Primärmontage
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Grip Design Rough
Auskleidungsmaterial HPPE, Spandex
Auskleidung Lined
Modell 11-724 10 163834
Verpackungsart Case
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Level 2
Serie HyFlex™ 11-724
Daumenform Wing
Länge (angloamerikanisch) 8.4 in.
Länge (metrisch) 20,8 cm