Learn More
Ansell Edmont™ HyFlex™ 11-630 Serie Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung, mittelgroß, grau
Artikelnummer. p-8005302 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 11706663
Marke: Ansell Edmont™ 11630100
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Garnstruktur enthält eine optimale HPPE-Rate. Für den sicheren Einsatz bei Steuerungs-, Handhabungs- und Montageanwendungen, bei denen Kontakt mit scharfen und spitzen Teilen besteht.
  • Die Handschuhe sind mit Lycra™ gefüttert und verfügen über eine Polyurethan-Beschichtung, die ausgezeichnete Flexibilität und Passform garantieren.
  • Die spezielle Formulierung der Polyurethan-Tauchbeschichtung sorgt für einen sicheren Griff bei trockenen oder leicht öligen Teilen.
  • Die PU-Formulierung erhöht auch die Abriebfestigkeit auf der Arbeitsoberfläche der Handschuhe’.
  • Mit hoher Schnittfestigkeit
  • Gestrickter Aufbau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Polyurethan
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung, Norm der KATEGORIE II EN 388:4443
Stulpenmaterial Polyurethan
Produkttyp Mittelschwere Handschuhe
Größe 10
Art der Handschuhstulpe Strickbund
Auskleidungsmaterial Dupont™ Kevlar™ Aramid-Faser
Auskleidung Nylon/Lycra/Dyneema/Baumwolle/Dupont™ Kevlar™ aramid fiber
Handflächentyp Handfläche beschichtet
Menge 144 Paar
Beständig gegen Wirksamer Schnittschutz