Learn More
Ansell HyFlex™ 11-627 Serie mittelschwere Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung, grau
Artikelnummer. 12940965 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
10
11
Saumfarbe:
Blau
Gelb
Rot
Schwarz
Violett
Packungsgröße:
12 Paare
144 Paare
Artikelnummer. 12940965
Marke: Ansell 11627_11
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den sicheren Einsatz bei Steuerungs-, Handhabungs- und Montageanwendungen, bei denen Kontakt mit scharfen und spitzen Teilen besteht. Die Handschuhe sind mit Lycra™ gefüttert und verfügen über eine Polyurethan-Beschichtung, die ausgezeichnete Flexibilität und Passform garantieren.
  • Industrial cut-resistant gloves
  • Special formulation of polyurethane coating provides flexibility and fit
  • Secure grip on dry to slightly oily pieces for secure handling in wide range of environments
  • Unique combination of Dyneema™, Nylon, Lycra™, and fiber glass
  • Ultra strong fibers provide resistance to cuts and burrs
  • For safe use in controlling, handling and assembly applications involving contacts with sharp pieces
Applications:
  • Assembling and mounting components
  • Assembly & inspection of components
  • Cutting glasses, sheets, panels
  • Handling materials with sharp or rough edges
  • Handling parts with sharp, rough edges
  • Handling rough machined metal parts
  • Picking, fastening components
  • Press injection molding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 5
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Gestrickt
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau
Cut Resistance Rating ANSI A2
Material Lycra
Produkttyp Cut-resistant Gloves
Größe 11
Norm EN 388 EN 388:4342, EN 388:4342B
Zur Verwendung mit (Anwendung) Handling parts with sharp and rough edges, assembly and inspection, press injection molding, cutting glass, sheets and panels
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Saumfarbe Blau
Auskleidungsmaterial Lycra™, Nylon, Dyneema™
Modell 11-627 11 205709
Serie HyFlex™ 11-627
Länge (angloamerikanisch) 7,6 in.
Länge (metrisch) 19.5 cm