Learn More
Ansell HyFlex™ 11-627 Serie mittelschwere Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung, grau
Artikelnummer. 11786653 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
10
11
Saumfarbe:
Blau
Gelb
Rot
Schwarz
Violett
Packungsgröße:
12 Paare
144 Paare
Artikelnummer. 11786653
Marke: Ansell 11627080
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den sicheren Einsatz bei Steuerungs-, Handhabungs- und Montageanwendungen, bei denen Kontakt mit scharfen und spitzen Teilen besteht. Die Handschuhe sind mit Lycra™ gefüttert und verfügen über eine Polyurethan-Beschichtung, die ausgezeichnete Flexibilität und Passform garantieren.
  • Industrielle Handschuhe
  • Die spezielle Formulierung der Polyurethanbeschichtung verleiht den Handschuhen Flexibilität und Passform sowie sicheren Halt auf trockenen bis leicht öligen Teilen für die sichere Handhabung in unterschiedlichen Umgebungen.
  • Einzigartige Kombination aus Dyneema™, Nylon, Lycra™ und Glasfasern
  • Die ultrastarken Fasern bieten extreme Beständigkeit gegen Schnitte und Grate.
  • Bietet die perfekte Balance aus Komfort und sicherer Handhabung mit hervorragender Schnittfestigkeit.
  • Für den sicheren Einsatz bei Steuerungs-, Handhabungs- und Montageanwendungen, bei denen Kontakt mit scharfen und spitzen Teilen besteht.
  • Die Handschuhe sind mit Lycra™ gefüttert und verfügen über eine Polyurethan-Beschichtung, die ausgezeichnete Flexibilität und Passform garantieren.
Anwendungen:
  • Zusammenbau und Montage von Komponenten
  • Zusammenbau und Inspektion von Komponenten
  • Schneiden von Glas, Blech und Paneelen
  • Handhabung von Materialien mit scharfen oder rauen Kanten
  • Handhabung von Teilen mit scharfen oder rauen Kanten
  • Handhabung von grob bearbeiteten Metallteilen
  • Kommissionierung, Befestigung von Teilen
  • Press-Spritzguss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 5
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Gestrickt
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau
Cut Resistance Rating ANSI A2
Material Lycra
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 8
Norm EN 388 EN 388:4342, EN 388:4342B
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kunststoffspritzen und -formen, Glashandhabung, Blechmontage (auch bei leichter Ölung), Handhabung scharfer Kleinteile
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Saumfarbe Gelb
Auskleidungsmaterial Lycra™, Nylon, Dyneema™
Modell 11-627 8 205688
Serie HyFlex™ 11-627
Länge (angloamerikanisch) 7,6 in.
Länge (metrisch) 19.5 cm