Learn More
Ansell Edmont™ HyFlex™ Mittelschwere weiße Handschuhe der Serie 11-625 aus Polyurethan
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Bietet perfekte Balance aus Komfort und sicherer Handhabung mit hervorragender Schnittfestigkeit.
- Für das Futtermaterial wird eine innovative Garnstruktur verwendet, die einen optimalen Anteil von Dyneema™ enthält.
- Bietet hohe Schnittfestigkeit.
- Die Handschuhe sind mit Lycra™ gefüttert und verfügen über eine Polyurethan-Beschichtung, die ausgezeichnete Flexibilität und Passform garantieren.
- Entwickelt für den Einsatz in trockenen und leicht öligen Umgebungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Polyurethan |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, Norm der KATEGORIE II EN 388:4342 |
| Stulpenmaterial | Polyurethan |
| Produkttyp | Mittelschwere Handschuhe |
| Größe | 10 |
| Art der Handschuhstulpe | Strickbund |
| Auskleidungsmaterial | Dyneema™ |
| Auskleidung | Spandex/Dyneema™ |
| Handflächentyp | Handfläche beschichtet |
| Menge | 12 Paare |
| Mehr anzeigen |