Learn More
Ansell HyFlex™ Schnittfeste Handschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
144 Paare
Beschreibung
- Speziell formulierte Polyurethan-Beschichtung für bessere Flexibilität und Passform
- Mit hoher Schnittfestigkeit
- Gestrickter Aufbau
- Einlage aus Nylon Lycra™ Dyneema™
- Beschichtung aus Polyurethan
- Handflächenbeschichtung
- Strickbündchen
- In Schwarz und Grau
Compliance
Schnittschutz gemäß ANSI™ Stufe 2.
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 5 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II |
| Stulpenmaterial | Polyurethan |
| Coating Material | Polyurethane |
| Farbe | Black, White |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Produkttyp | Mittelschwere Handschuhe |
| Größe | 9 |
| Norm EN 388 | EN 388:4342 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Glass manufacturing, assembly, plastics injection and moulding, automotive, handling of sharp edged objects, preassembling, cutting of small dry or lightly oiled parts, maintenance |
| Mehr anzeigen |