Learn More
Ansell HyFlex™ Schnittfeste Handschuhe
Artikelnummer. 12620742 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
144 Paare
Artikelnummer. 12620742
Marke: Ansell 11624090
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt für sicheren Halt auf trockenen bis leicht öligen Teilen in verschiedensten Umgebungen.
  • Speziell formulierte Polyurethan-Beschichtung für bessere Flexibilität und Passform
  • Mit hoher Schnittfestigkeit
  • Gestrickter Aufbau
  • Einlage aus Nylon Lycra™ Dyneema™
  • Beschichtung aus Polyurethan
  • Handflächenbeschichtung
  • Strickbündchen
  • In Schwarz und Grau
Compliance
Schnittschutz gemäß ANSI™ Stufe 2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 5
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Stulpenmaterial Polyurethan
Coating Material Polyurethane
Farbe Black, White
Cut Resistance Rating ANSI A2
Produkttyp Mittelschwere Handschuhe
Größe 9
Norm EN 388 EN 388:4342
Zur Verwendung mit (Anwendung) Glass manufacturing, assembly, plastics injection and moulding, automotive, handling of sharp edged objects, preassembling, cutting of small dry or lightly oiled parts, maintenance
Art der Handschuhstulpe Strickbund
Auskleidungsmaterial Lycra™
Modell 11-624_9
Serie HyFlex™ 11-624