Learn More
Ansell HyFlex™ Schnittfeste Handschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
144 Paare
Beschreibung
- Aus DSM Dyneema™, Spandex™ und Nylon
- Das ergonomische Design sorgt für ein angenehmes Tragegefühl
- Besondere Griffsicherheit dank geschützter Beschichtung aus schwarzem Polyurethan
- Waschbar und wiederverwendbar ohne Verlust der Schnittschutzeigenschaften
Compliance
Schnittschutz gemäß ANSI™ Stufe 2.
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 5 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
| Stulpenmaterial | Knit |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Schwarz, Weiß |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
| Größe | 8 |
| Norm EN 388 | EN 388:4342 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Glasherstellung, Montage von Haushaltsgeräten, Kunststoffspritzguss, Automobilbau, Montage von Metallteilen und Komponenten, Handhabung von scharfkantigen Gegenständen, Vormontage, Schneiden und Wartung von kleinen trockenen oder leicht geölten Teilen |
| Mehr anzeigen |