Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-619 Serie leichte Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung, weiß
Diese sehr dünnen Handschuhe fühlen sich fast wie eine zweite Haut an und eignen sich dank ihres außergewöhnlichen Komforts sowie ihrer Passform und Empfindlichkeit für die Handhabung besonders empfindlicher Produkte. Die leichten Ansell Edmont™ HyFlex™ 11-619 Handschuhe aus gestricktem Polyurethan sind dank ihrer 18-Gauge Stricktechnik ultradünn und trotzdem widerstandsfähig.
Marke: Ansell™ 11619100
Additional Details : Gewicht : 0.31500kg
Beschreibung
- Entwickelt für eine große Auswahl an leichten Anwendungen in trockenen oder leicht öligen Umgebungen
- Ideal für Arbeiten, bei denen eine bessere Passform, Berührungsempfindlichkeit und Präzision als bei üblicherweise verwendeten Handschuhen benötigt wird
- Auch ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Baumwollhandschuhe oder keine Handschuhe verwendet werden, obwohl ein Risiko für Kratzer, Blasen und kleine Verletzungen besteht
- Ideal für Endmontage, Klimaanlagen, Elektromotoren, Kabelbaummontage und Justierarbeiten geeignet
Spezifikation
Polyurethane | |
Polyurethane | |
Lightweight Gloves | |
11-619 | |
Nylon | |
144 Pairs |
CE Mark, EN 388 : 2121 | |
Polyurethan | |
10 | |
Strickbund | |
Coated-palm | |
11-619 |