Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-618 Serie leichte Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung, schwarz und dunkelblau
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Dunkles Futter und Handschuhe verbergen Verschmutzungen, wodurch weniger Handschuhe entsorgt werden
- 18 Gauge-Futter für leichte Beanspruchung
- Ideal für die Automobilbranche und die metallverarbeitende Industrie
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Polyurethan |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen, EN 388: 2121 |
| Stulpenmaterial | Polyurethan |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Blue |
| Oberflächenbehandlung außen | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Polyurethane |
| Produkttyp | Leichte Handschuhe |
| Mehr anzeigen |