Learn More
Ansell™ HyFlex™ Leichte schwarze und grün/blaue Handschuhe der Serie 11-616 aus Polyurethan
Artikelnummer. 12660722 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 12660722
Marke: Ansell™ 11616110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für eine Vielzahl leichter Anwendungen in trockenen oder leicht öligen Umgebungen. Bietet hervorragenden Komfort sowie eine gute Passform und Empfindlichkeit für die delikateste Handhabung.
  • 18-Gauge-Stricktechnologie ermöglicht es, dass diese Handschuhe ultradünn und dennoch robust sind.
  • Ideal für Arbeiten, bei denen eine bessere Passform sowie ein höheres Maß an Tastgefühl und Präzision benötigt werden
  • Ideal für Anwendungen, bei denen trotz des Risikos von Kratzern, Blasen und leichten Verletzungen gewöhnlich Baumwollhandschuhe oder gar keine Handschuhe getragen werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Polyurethan
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung, EN 388:3121
Stulpenmaterial Polyurethan
Coating Material Polyurethan
Farbe Blue
Oberflächenbehandlung außen No Texture
Hand Specific
Material Nylon, Polyurethane
Produkttyp Leichte Handschuhe
Größe 11
Art der Handschuhstulpe Strickbund
Auskleidungsmaterial Nylon
Auskleidung Nylon
Handflächentyp Handfläche beschichtet
Menge 144 Paar
Serie 11-616