Learn More
Ansell™ HyFlex™ Leichte schwarze und grün/blaue Handschuhe der Serie 11-616 aus Polyurethan
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- 18-Gauge-Stricktechnologie ermöglicht es, dass diese Handschuhe ultradünn und dennoch robust sind.
- Ideal für Arbeiten, bei denen eine bessere Passform sowie ein höheres Maß an Tastgefühl und Präzision benötigt werden
- Ideal für Anwendungen, bei denen trotz des Risikos von Kratzern, Blasen und leichten Verletzungen gewöhnlich Baumwollhandschuhe oder gar keine Handschuhe getragen werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Polyurethan |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, EN 388:3121 |
| Stulpenmaterial | Polyurethan |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Green |
| Oberflächenbehandlung außen | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Polyurethane |
| Produkttyp | Leichte Handschuhe |
| Mehr anzeigen |