Learn More
Ansell™ HyFlex™ Leichte graue und schwarze Handschuhe der Serie 11-601 aus Polyurethan
Für leichte und empfindliche Anwendungen in trockenen Umgebungen, bei denen es auf maximale Geschicklichkeit ankommt.
Marke: Ansell™ 11601070
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die Montage von kleinen Teilen wie kleinen Lagern, Gelenken und Federn
- Einlage aus Nylon
- Gestrickter Aufbau
- Beschichtung aus Polyurethan
- Handflächenbeschichtung
- Strickbündchen
Spezifikation
| Polyurethan | |
| Polyurethan | |
| Black | |
| Specific | |
| Nylon | |
| 7 | |
| Nylon | |
| Handfläche beschichtet | |
| Präzision, schnittfest, ölabweisend und Spezialprodukte |
| Normen der KATEGORIE III,-EN 388: 3121, ANSI, CE-Kennzeichnung | |
| Polyurethan | |
| No Texture | |
| Yes | |
| Leichte Handschuhe | |
| Strick | |
| Nylon | |
| 144 Paar | |
| 11-601 |