Learn More
Ansell HyFlex™ 11-600W White Nylon Gloves with Polyurethane Coating
Artikelnummer. p-200104869 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 12610712
Marke: Ansell 11600060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyurethane coating on the palm improves tactile sensitivity, while the white color palette is useful for clean applications.
  • Entwickelt für leichte und filigrane Anwendungen in trockenen Umgebungen
  • Freihändige Fingerfertigkeit mit Schutz für leichte Anwendungen
  • Die Polyurethanbeschichtung auf der Handfläche verbessert das Feingefühl
  • Die weiße Farbe ist ideal für saubere Anwendungen
Compliance
Entspricht ANSI A1 (Schnittfestigkeit) und ANSI3 (Abriebfestigkeit); EN 388-3121 und EN 1149 Normen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Stulpenmaterial Polyurethan
Coating Material Polyurethan
Farbe Weiß
Cut Resistance Rating ANSI A1
Oberflächenbehandlung außen No Texture
Hand Spezifisch
Latex Free Yes
Material Nylon
Produkttyp Leichte Handschuhe
Größe 6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fahrzeuge, Maschinen/Anlagen und Metallverarbeitung
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie 11-600W
Yarn Gauge 15