Learn More
Ansell HyFlex™ 11-561 Schnittschutz-Industriehandschuhe, Handflächenbeschichtung
Artikelnummer. 17820661
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
5
6
7
8
9
10
11
12
Farbe der Handschuhstulpe:
Blau
Braun
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Violett
Weiß
Packungsgröße:
12 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Farbe der Handschuhstulpe Packungsgröße
17820661 7 Rot 12 Paare
17800661 5 Weiß 12 Paare
17810661 6 Violett 12 Paare
17830661 8 Gelb 12 Paare
17840661 9 Braun 12 Paare
17850661 10 Schwarz 12 Paare
17860661 11 Blau 12 Paare
17870661 12 Grün 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17820661 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11561070
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Industriehandschuhe sind ideal, wenn in trockenen bis leicht öligen Arbeitsbedingungen eine hohe Schnitt-, Durchstoß- und Abriebfestigkeit erforderlich ist. Die dünne, leichte Beschichtung nutzt die FORTIX-Technologie, die für zusätzliche Strapazierfähigkeit und eine bequeme und atmungsaktive Passform sorgt.
  • Der INTERCEPT™ Das Garn bietet hohen Schnittschutz bei gleichzeitiger Beweglichkeit und Tragekomfort.
  • Die Beschichtung der Handfläche verbessert den Grip, verlängert die Lebensdauer der Handschuhe unter rauen Bedingungen und lässt die Hand atmen.
  • Der Handschuh ist silikonfrei, wodurch die Übertragung von Silikonverunreinigungen auf Metallteile vor dem Lackieren verhindert wird.
  • Der Oeko-Tex Die Zertifizierung garantiert, dass der Handschuh keine schädlichen Substanzen wie DMF oder andere Chemikalien enthält.
  • Glasfaserfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Strick
Coating Material Nitril
Farbe Blau, Grau
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Nylon, HPPE, Spandex, Polyester, Nitril
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 7
Norm EN 388 EN 388:4X42C
Farbe der Handschuhstulpe Rot
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Nylon, HPPE, Basalt, Polyester, Spandex
Modell 11561070
Serie HyFlex™ 11-561
Daumenform Keystone
Länge (angloamerikanisch) 8,2 in.
Länge (metrisch) 21 cm