Learn More
Ansell HyFlex™ 11-550 Schnittfeste, nitrilbeschichtete Handschuhe, INTERCEPT™ Technologie
Artikelnummer. 31810766 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Farbe der Handschuhstulpe:
Black
Blue
Braun
Purple
Rot
Yellow
Packungsgröße:
12 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Farbe der Handschuhstulpe Packungsgröße
31810766 11 Blue 12 Paare
31810763 6 Purple 12 Paare
30259531 7 Rot 12 Paare
31810764 8 Yellow 12 Paare
30259523 9 Braun 12 Paare
31810765 10 Black 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31810766 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11550110
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mittelschwere Industriehandschuhe sind für den Einsatz in trockenen oder leicht öligen Umgebungen konzipiert, wo Arbeiter Schnittschutz und in einigen Fällen auch Schutz vor kurzzeitiger Kontakthitze benötigen.
  • Comfort and dexterity
  • INTERCEPT Technology for enhanced cut protection (ANSI Cut Level A2)
  • Protection from nuisance nicks and abrasion
  • Foam nitrile coating channels away oil from the surface of the gloves, providing a secure grip in light oil applications
  • Soil masking black palm coating for extended product use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Category III, EN 407
Bauweise Knit
Coating Material Nitrile Foam
Farbe Green, Black
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Aramid Fiber, Nylon, Nitrile
Produkttyp Cut-resistant Gloves
Größe 11
Norm EN 388 EN 388:4X21B
Zur Verwendung mit (Anwendung) General assembly, general maintenance, inspection, light assembly of oil-coated pieces, material handling, plastics injection and molding
Farbe der Handschuhstulpe Blue
Art der Handschuhstulpe Knit
Auskleidungsmaterial Aramid Fiber, Nylon, Spandex
Modell 11550110
Menge 12 Pairs/Bag, 12 Bags/Cs.
Serie HyFlex™ 11-550
Länge (angloamerikanisch) 7.8 in.
Länge (metrisch) 19.6 cm