missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell HyFlex™ 11-543 Cut Protection Gloves

Artikelnummer. 18815608
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
10
11
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe
18815608 10
18825608 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18815608 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11543010
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Cut protection gloves feature FORTIX™ Technology to deliver 25% more durability.

  • Engineered toughness: Gloves feature FORTIX™ Technology.
  • Advanced cut performance: Featuring INTERCEPT™ Technology to provide ANSI/ISEA 105-2024 A7/EN ISO F cut protection, achieving higher performance within the same cut class.
  • Heat resistance: EN 407 contact heat level 1 certified, withstanding heat up to 100°C/212°F for at least 15 seconds.
  • Comfort and convenience: Touchscreen compatible design supports comfortable all-day wear.
  • Reduced surface defect risks: Silicone-free, preventing contaminant transfer to metal before painting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Coating Material Nitrile
Farbe Black
Cut Resistance Rating Level F
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Nylon, HPPE, Spandex
Produkttyp Cut- and Abrasion-resistant Glove
Größe 10
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.