Learn More
Ansell HyFlex™ 11-528 Schnittschutzhandschuhe aus Polyester und Elasthan mit Intercept Technology™
Alle ansehen Ansell ProdukteBeschreibung
- Der glasfaserfreie Träger bietet einen verbesserten Schnittschutz
- Erhöhte Flexibilität für mehr Bewegungsfreiheit und Tastsensibilität bei der Handhabung kleiner Teile
- Griffleistung für sicheres Handling bei trockenen bis leicht öligen Anwendungen
- Bei Intercept™ handelt es sich um eine spezielle Stricktechnik, bei der technische, synthetische und natürliche Fasern zu einem Hochleistungsgarn kombiniert werden
- Die Nitrilschaumbeschichtung bietet eine Abriebfestigkeit der Klasse 4 gemäß ANSI
- DMF-frei
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Blau |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Nein |
| Material | Intercept Technology Garn |
| Produkttyp | Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten |
| Größe | 10 |
| Mehr anzeigen |