Learn More
Ansell HyFlex™ 11-500 Industriehandschuhe für mittlere Beanspruchung
Artikelnummer. 11756643 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
10
Farbe der Handschuhstulpe:
Schwarz
Violett
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 11756643
Marke: Ansell 11500100
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Industriehandschuhe bieten Komfort und sicheren Halt. Ideal für trockene oder leicht ölende Anwendungen, bei denen Mitarbeiter leichten Schnittschutz benötigen.
Für ausgezeichneten Handschutz bei Montage- und Wartungsarbeiten, bei denen scharfkantige und spitze Werkzeuge und Materialien gehandhabt werden.
  • Die schnittfeste und dehnbare Auskleidung aus Kevlar™ bietet eine bequeme Passform und Schutz vor störenden Kerben und Abrieb
  • Schwarze Nitrilbeschichtung aus Schaumstoff auf Handfläche und Fingerspitzen leitet Öl von der Handschuhoberfläche ab. Verlängerte Manschette für zusätzlichen Schnittschutz um das Handgelenk
  • Gelb
Compliance
ANSI™ Schnittfestigkeit der Stufe 2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III
Bauweise Gestrickt
Coating Material Nitrilschaumstoff
Farbe Schwarz, Gelb
Cut Resistance Rating Stufe 2
Latex Free Ja
Material DuPont™ Kevlar™ Aramidfaser
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 10
Norm EN 388 EN 388:3231 B, EN 388:3231
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobilbranche, Maschinen und Ausrüstung, Metallherstellung
Farbe der Handschuhstulpe Schwarz
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Auskleidungsmaterial Nylon, Lycra™, Aramidfaser
Modell 11-500 10 205578
Serie HyFlex™ 11-500
Länge (angloamerikanisch) 7,8 in.
Länge (metrisch) 19,8 cm