Learn More
Ansell Edmont™ HyFlex™ 11-435 Serie Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung, mittelgroß, grau
Artikelnummer. p-8005289 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 11706643
Marke: Ansell Edmont™ 11435110
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Unerreichte Beweglichkeit und starker Schnittschutz. Ansell Edmont™ HyFlex™ Polyurethanhandschuhe der Serien 11-435 zeichnen sich durch ihre einzigartige Kombination aus Dyneema™, Nylon, Lycra™ und Glasfasern aus.
  • Ultrastarke Fasern bieten extreme Beständigkeit gegen Schnitte und Grate
  • Nahtloser geflochtener Handschuh für sehr gute Passform, Fingerfertigkeit und Flexibilität
  • Ausgezeichnete Atmungsaktivität und angenehm kühles Gefühl
  • Graue Beschichtung der Handfläche verdeckt Verschmutzungen und sorgt für einen langen Tragekomfort, wodurch die Gesamtkosten für den Ersatz reduziert werden
  • Antistatisch für mehr Sicherheit in kritischen Bereichen
  • Silikonfrei
  • Oeko-Tex™ 100 zugelassen
  • Ideal für die Automobil- und Chemieindustrie, Maschinen und Anlagen sowie die Metallverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Polyurethan
Zertifizierung/Konformität Standards CATEGORY II EN 388 : 4542, ANSI
Stulpenmaterial Polyurethan
Produkttyp Mittelschwere Handschuhe
Größe 11
Art der Handschuhstulpe Strickbund
Auskleidungsmaterial Dyneema™
Auskleidung Dyneema™
Handflächentyp Coated-palm
Menge 144 Paar
Beständig gegen Extreme resistance to cuts and burrs