Learn More
Ansell Edmont™ HyFlex™ 11-435 Serie Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung, mittelgroß, grau
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Ultrastarke Fasern bieten extreme Beständigkeit gegen Schnitte und Grate
- Nahtloser geflochtener Handschuh für sehr gute Passform, Fingerfertigkeit und Flexibilität
- Ausgezeichnete Atmungsaktivität und angenehm kühles Gefühl
- Graue Beschichtung der Handfläche verdeckt Verschmutzungen und sorgt für einen langen Tragekomfort, wodurch die Gesamtkosten für den Ersatz reduziert werden
- Antistatisch für mehr Sicherheit in kritischen Bereichen
- Silikonfrei
- Oeko-Tex™ 100 zugelassen
- Ideal für die Automobil- und Chemieindustrie, Maschinen und Anlagen sowie die Metallverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Polyurethan |
| Zertifizierung/Konformität | Standards CATEGORY II EN 388 : 4542, ANSI |
| Stulpenmaterial | Polyurethan |
| Produkttyp | Mittelschwere Handschuhe |
| Größe | 6 |
| Art der Handschuhstulpe | Strickbund |
| Auskleidungsmaterial | Dyneema™ |
| Auskleidung | Dyneema™ |
| Handflächentyp | Coated-palm |
| Menge | 144 Paar |
| Mehr anzeigen |