Learn More
Ansell™ HyFlex™ Handschuhe mit Nitril-Polyurethan-Tauchbeschichtung der Serie 11-427 für mittlere Beanspruchung
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Beschreibung
- Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
- Nahtlos gestrickter Handschuh, Gauge 13
- Handflächenbeschichtung
- Wasserbasierte, umweltfreundliche, innovative Beschichtung
- Silikonfrei
- Gute Abrieb- und Klingenschnittfestigkeit
- Temperaturbeständig bis 100 °C
- Umfasst einen Indikator-Knopf (orange), der einem Farbcode und somit folgender Schnittschutzklasse entspricht: 1 (Grün), 3 (Orange), 5 (Rot)
Anwendungen:
- Luft- und Raumfahrt
- Montage von Metallteilen und Bauteilen
- Montage von Haushaltsgeräten
- Ausbauarbeiten
- Glasherstellung
- Schneiden kleiner trockener oder leicht geölter Teile
- Wartung
- Kunststoffspritzen und -formen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A1:2009 und EN 388:2006, EN 407:2004 |
Farbe | Grau, Hellgelb |
Material | Nitril/PU-Beschichtung |
Größe | 7 |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Modell | 11-427_7 |
Serie | 11-427 |
Länge (metrisch) | 220 bis 260 mm |