Learn More
Ansell™ HyFlex™ Mittelschwere graue und weiße Handschuhe der Serie 11-425 aus Polyethylen
Artikelnummer. 15316494 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 15316494
Marke: Ansell™ 11425070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das rote Etikett kennzeichnet den höchsten Schnittschutz. Hervorragende Abriebfestigkeit. Wasserbasierte, umweltfreundliche, innovative Beschichtung.
  • Empfindliche, graue, wasserbasierte Mischung aus synthetischen Verbindungen mit Handinnenflächenanpassung
  • Silikonfrei
  • Gestrickter Aufbau
  • Nahtlose Einlage mit INTERCEPT™ Garntechnologie
  • Auf Wasser basierende Polyurethan- und Nitrilbeschichtung
  • Strickbündchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Polyethylen
Zertifizierung/Konformität Normen der KATEGORIE II EN 388: 4543, ANSI
Stulpenmaterial Polyethylen
Coating Material Nitrile
Farbe Gray
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Polyamide, Fiberglass, HPPE, Polyurethane, Nitrile
Produkttyp Mittelschwere Handschuhe
Größe 7
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Techcor™
Auskleidung Techcor™
Handflächentyp Handfläche beschichtet
Menge 144 Paar
Beständig gegen Hervorragende Abriebfestigkeit