Learn More
Ansell Edmont™ HyFlex™ 11-402 Serie leichte Handschuhe mit hellgelbem Futter und schwarzer Polyurethan-Beschichtung
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Größe:
6
7
8
9
10
11
Description
- Seamless construction
- Abrasion resistance
- Knitted construction
- Nylon liner
- Water-based polyurethane and nitrile coating
- 3/4-Dipped finish
- Knitwrist cuff
Specifications
Material der Rückseite | Polyurethane |
Zertifizierung/Konformität | CE Mark, EN 388 : 4134 |
Stulpenmaterial | Polyurethane |
Coating Material | Polyurethane |
Produkttyp | Lightweight Gloves |
Größe | 10 |
Modell | 11-402 |
Art der Handschuhstulpe | Elasticated |
Auskleidung | Nylon |
Handflächentyp | 3/4 Dipped palm |
Show More |