Learn More
Ansell HyFlex™ 11-200 schnittfeste Warnschutzärmel
Artikelnummer. 16855180
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
19 in.
Packungsgröße:
12 Paare
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Packungsgröße
16855180 19 in. 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16855180 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11200000
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die großzügige Größe des Arms reduziert Schweiß und Reizungen und ermöglicht gleichzeitig Bewegungsfreiheit, sodass Mitarbeiter gefährliche Aufgaben ohne Einschränkungen ausführen können.
  • Großzügiger Raum im Armbereich reduziert Schweiß- und Schmutzbildung.
  • Anatomisches Design mit verstellbarem Unterarm ermöglicht Bewegungsfreiheit.
  • Steigert die Produktivität, indem Mitarbeiter ihre Aufgaben ohne Einschränkungen erledigen können.
  • Erhöht die Sicherheit in Bereichen mit schwachem Licht durch hohe Sichtbarkeit.
  • Bietet Schnittleistung gemäß EN Level 5 (ANSI A3) und Stufe 1-Wärmeschutz (EN407).
  • Ergonomisches Design- und Befestigungssystem erhöht die Akzeptanz bei den Mitarbeitern und führt zu weniger Unfälle und Verletzungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Standard
Produkttyp Schnittfester Ärmel
Material Nylon
Farbe Leuchtgelb
Sterilität Unsteril
Modell Standardhülle
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Saumtyp verstärkt
Einstufung der Schnittfestigkeit ANSI A3
Stulpenform Gestrickt ohne Daumenschlitz
Latexfrei Ja
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 und A1:2009, REACH-konform
Länge (angloamerikanisch) 19 in.
Länge (metrisch) 475 mm