Learn More
Ansell HyFlex™ 11-135 Seamless Knit Polyamide Antistatic Gloves with Coated Fingertips
Artikelnummer. p-7215054 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 16059591
Marke: Ansell 11135060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Antistatisch
  • Die Handschuhe werden nahtlos aus Endlosgarn gestrickt
  • Der Textil-Innenhandschuh besteht aus hochfestem Polyamid-Endlosgarn mit Kupferanteil
  • Feine Maschen ohne Fadenunterbrechungen erhöhen den Tragekomfort
  • Die elastische Polyurethan-Beschichtung auf der Fingerspitzen sorgt für Griffigkeit
  • Dank ihrer antistatischen Eigenschaften schützen die Handschuhe den Träger vor elektrostatischen Entladungen
  • Fusselarm und für Reinraumanwendungen geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Bauweise Nahtloser Strick
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau
Oberflächenbehandlung außen No Texture
Hand Spezifisch
Material Polyamid
Produkttyp Antistatische Handschuhe
Größe 6
Norm EN 388 113XA
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie 11-135
Yarn Gauge 13