Learn More
Ansell HyFlex™ 11-132 Anti-Static Lint-Free Polyamide Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Nahtlos aus Endlosgarn gestrickt
- Elastischer Textilträger aus Polyamid mit Kupferanteil
- Dank ihrer antistatischen Eigenschaften schützen die Handschuhe den Träger vor elektrostatischen Entladungen
- Die Handschuhe sind beidseitig tragbar sind, wodurch ihre Lebensdauer verdoppelt wird
- Flusenfreie Handschuhe mit feinen, dehnbaren Maschen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Bauweise | Nahtloser Strick |
| Farbe | Naturfarben |
| Hand | Beidhändig |
| Material | Ansell Intercept Technology™ Garn |
| Größe | 7 |
| Norm EN 388 | 1131A |
| Art der Handschuhstulpe | Strick |
| Serie | 11-132 |