Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydroxypropyl-Methylcellulose, Molekulargewicht 86,000; Viskosität 4,000 mPas (2 %-Lösung)
Artikelnummer. 10482811 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10482811 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10645652 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10676404 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10482811 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 244021000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9004-65-3 | C56H108O30 | 1261.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-65-3
Summenformel C56H108O30
Molekulargewicht (g/mol) 1261.45
MDL-Nummer MFCD00131360
InChI-Schlüssel PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
PubChem CID 57503849
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R,6R)-2,3,4-Trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan;1-[[(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-Tris(2-hydroxypropoxy)-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5,6-tris(2-hydroxypropoxy)-2-(2-hydroxypropoxymethyl)oxan-
SMILES CC(COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)COCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)O.COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxypropyl methyl cellulose
Farbe Weiß bis Creme-farben
Physikalische Form Pulver
Dichte 1.3900g/mL
Menge 100 g
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 10% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.39
Merck Index 15, 4880
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in hot water;, soluble in dmf, dmso, ethylene glycol (hot),, pyridine;, insoluble in anhydrous ethanol, diethyl ether,, chloroform