Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydroxypropylcellulose, durchschnittliches Molekulargewicht 100.000
Artikelnummer. 15129223 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15129223 5 kg Kunststofftrommel 5 Kilogramm
10723191 100 g Glasflasche -
10477380 250 g Glasflasche 250 Gramm
10667753 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15129223 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 184880051
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9004-64-2 | (C24H44O16)n
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-64-2
Summenformel (C24H44O16)n
MDL-Nummer MFCD00132688
Synonym 4-1-aminopropyl-n,n,3-trimethylaniline, 4-dimethylamino-alpha,2-dimethylphenethylamine, benzeneethanamine, 4-dimethylamino-alpha,2-dimethyl, amiflamin, 55875-51-9 di-hydrochloride, hydroxypropyl cellulose, m.w. 100,000, 4-1-aminopropyl-n,n,3-trimethyl-aniline, hydroxypropyl cellulose 6-10 mpa?s in water at 20 ?c, hydroxypropyl cellulose, 3-6 mpa?s in water at 20 ?c
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxypropyl cellulose
Farbe Weiß bis Creme-farben
pH 5 to 8.5 (1% soln.)
Physikalische Form Granulate oder Kristallpulver
Menge 5 kg
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 5% max. (105°C)
Verpackung Kunststofftrommel
Viskosität 75-150 mPa.s 5% aq.sol.
Formelmasse 100.000 (Average )