Learn More
Hydroxynorketamine Hydrochloride (100 μg/mL in Methanol), TRC
Artikelnummer. 30008161
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 1 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008161 5 x 1 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30008161 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCKIT87905X1ML
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxynorketamine Hydrochloride
CAS 2173991-73-4
Summenformel C12H15Cl2NO2
Menge 5 x 1 mL
Synonym 2-Amino-2-(2-chlorophenyl)-6-hydroxy-cyclohexanone Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C12H14ClNO2.ClH/c13-9-5-2-1-4-8(9)12(14)7-3-6-10(15)11(12)16;/h1-2,4-5,10,15H,3,6-7,14H2;1H
SMILES NC(C1=O)(CCCC1O)C2=CC=CC=C2Cl.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 276.16
Formelmasse 275.048
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Hydroxynorketamine Hydrochloride 100 μg/mL