Learn More
Hydroxynaphtholblau (technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30404263
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30404263 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30404263 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9502601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxynapthol Blue
CAS 63451-35-4
Summenformel C20 H11 N2 O11 S3 . 3 Na
Menge 1 g
Synonym 3-Hydroxy-4-[(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonic Acid Trisodium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C20H14N2O11S3.3Na/c23-15-9-16(35(28,29)30)13-3-1-2-4-14(13)18(15)21-22-19-12-6-5-11(34(25,26)27)7-10(12)8-17(20(19)24)36(31,32)33;;;/h1-9,23-24H,(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33);;;/q;3*+1/p-3/b22-21+;;;
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].Oc1cc(c2ccccc2c1N=Nc3c(O)c(cc4cc(ccc34)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Trinatrium;3-hydroxy-4-[(E)-(2-hydroxy-4-sulfonatonaphthalin-1-yl)diazenyl]naphthalin-2,7-disulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 620.47
Formelmasse 619.9218