Learn More
Hydroxynaphthol Blue, Indikator für die Metalltitration, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120482 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15624110
Marke: Honeywell-Fluka 3393610G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Indikator für die Metalltitration
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63451-35-4
Summenformel C20H11N2Na3O11S3
Molekulargewicht (g/mol) 620.46
MDL-Nummer MFCD00036393
InChI-Schlüssel JQECMNGWLIFQLL-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 44134769
IUPAC-Name Trinatrium;3-hydroxy-4-[2-(2-oxo-4-sulfonatonaphthalen-1-yliden)hydrazinyl]naphthalin-2,7-disulfonat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxynaphthol-Blau
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Infrarotspektrum Entspricht der Struktur
Formelmasse 620.47 mol
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Physikalische Form Flüssig