Learn More
Hydroxymethyl Clenbuterol-d6, TRC
Artikelnummer. 30406852
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30406852 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30406852 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9480622.5MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxymethyl Clenbuterol-d6
CAS 1346601-00-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C12H12D6Cl2N2O2
Menge 2.5 mg
Synonym 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(2-hydroxy-1,1-(dimethyl-d6)ethyl)amino]methyl]benzenemethanol, NA 1141-d6, HMCBT-d6
InChI-Formel InChI=1S/C12H18Cl2N2O2/c1-12(2,6-17)16-5-10(18)7-3-8(13)11(15)9(14)4-7/h3-4,10,16-18H,5-6,15H2,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES ClC1=C(N)C(Cl)=CC(C(O)CNC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CO)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 299.23
Formelmasse 298.1122
Reinheit (%) >95