Learn More
Hydroxymalonsäure, TRC
Artikelnummer. 30395985
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30395985 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30395985 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH531550100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-69-3
Summenformel C3H4O5
Molekulargewicht (g/mol) 120.06
SMILES C(C(=O)O)(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxymalonic Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H4O5/c4-1(2(5)6)3(7)8/h1,4H,(H,5,6)(H,7,8)
Formelmasse 120.0059