Learn More
Hydroxylammoniumchlorid, 98+ %, reinst, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073087
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5470-11-1
ClH4NO
69.49
MFCD00051089
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
443297
CHEBI:5807
Cl.NO
5470-11-1
ClH4NO
69.49
MFCD00051089
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
443297
CHEBI:5807
Cl.NO
Schmelzpunkt 155°C
Farbe Weiß
pH 2.5 to 3.5
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
IUPAC-Name Hydroxylamin;hydrochlorid
Formelmasse 69.49g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroxylamine hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.