Learn More
Hydroxylamin-O-Sulfonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414264
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11414264
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12560.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2950-43-8 | H3NO4S | 113.09 g/mol
Hydroxylamine-O-sulfonic acid is used in the synthesis of quinolones for the benzodiazepine site of GABAA receptors. It is also used as a polymerization catalyst and an amination reagent. It is involved in the preparation of diazene by reacting with an alkali. It is also used in the inhibition of polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD) as well as (polychlorinated biphenyl) PCB formation in co-combustion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hydroxylamin-O-Sulfonsäure wird bei der Synthese von Chinolonen für die Benzodiazepin-Stelle von GABAA-Rezeptoren verwendet. Es wird auch als Polymerisationskatalysator und als Aminationsreagenz verwendet. Es ist an der Herstellung von Diazen beteiligt, indem es mit einem Alkali reagiert. Es wird auch bei der Hemmung polychlorierter Dibenzo-p-dioxinen (PCDD) sowie der (polychlorierten Biphenyl) PCB-Bildung bei der Co-Verbrennung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol. Schwer löslich in Ethanol. Unlöslich in Äther und Chloroform.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich und hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und korrodiert Metall.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2950-43-8
Summenformel H3NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 113.09
MDL-Nummer MFCD00011604
InChI-Schlüssel DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxylamine-o-sulfonic acid, aminooxy sulfonic acid, sulfoperamidic acid, hydroxylamine-o-sulphonic acid, permonosulfamic acid, amidoperoxymonosulfuric acid, aminooxysulfonic acid, amidosulfonic peracid, haos, sulfamic acid n-oxide
PubChem CID 76284
IUPAC-Name Aminohydrogensulfat
SMILES NOS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxylamine-O-sulfonic acid
Schmelzpunkt ∼210°C (decomposition)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3260
Beilstein 956566
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in ether and chloroform.
Formelmasse 113.09
Reinheit (%) 0.97