Learn More
Hydroxylamin-O-Sulfonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10646594 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10646594
Marke: Thermo Scientific 325940010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2950-43-8 | H3NO4S | 113.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2950-43-8
Summenformel H3NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 113.09
MDL-Nummer MFCD00011604
InChI-Schlüssel DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxylamine-o-sulfonic acid, aminooxy sulfonic acid, sulfoperamidic acid, hydroxylamine-o-sulphonic acid, permonosulfamic acid, amidoperoxymonosulfuric acid, aminooxysulfonic acid, amidosulfonic peracid, haos, sulfamic acid n-oxide
PubChem CID 76284
IUPAC-Name Aminohydrogensulfat
SMILES NOS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxylamine-O-sulfonic acid
Namenshinweis 0.97
Schmelzpunkt 210.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.97
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NOSO3H
Menge 1 kg
Fieser 01,481; 02,217; 03,156; 04,256; 05,343; 06,290; 08,250; 09,245; 10,207; 15,17
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 113.09
Reinheit (%) 0.97
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroxylamine-O-sulfonic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.