Learn More
Hydroxyethylsalicylat, Mikromol™
Beschreibung
Hydroxyethylsalicylat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Salicylic acid-(2-hydroxyethyl) ester |
| CAS | 87-28-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Salicylic acid-(2-hydroxyethyl) ester |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C9 H10 O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Hydroxyethyl Salicylate, Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-hydroxyethyl ester, Salicylic acid, 2-hydroxyethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethylene glycol, monosalicylate (8CI), 2-Hydroxyethyl 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxyethyl salicylate, Espirosal, Ethylene glycol salicylate, GL 7, Glycol monosalicylate, Glycol salicylate, Glysal, Monoglycol salicylate, Norgesic, Rheumacyl, Saliment, Sarocol, Spirosal, beta-Hydroxyethyl salicylate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H10O4/c10-5-6-13-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,10-11H,5-6H2 |
| SMILES | OCCOC(=O)c1ccccc1O |
| IUPAC-Name | 2-Hydroxyethyl2-Hydroxybenzoat |
| Mehr anzeigen |