Learn More
Hydroxyethylsalicylat, LoGiCal
Artikelnummer. 30458908
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458908 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458908 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0112.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicylic acid-(2-hydroxyethyl) ester
CAS 87-28-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Salicylic acid-(2-hydroxyethyl) ester
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H10 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Hydroxyethyl Salicylate, Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-hydroxyethyl ester, Salicylic acid, 2-hydroxyethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethylene glycol, monosalicylate (8CI), 2-Hydroxyethyl 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxyethyl salicylate, Espirosal, Ethylene glycol salicylate, GL 7, Glycol monosalicylate, Glycol salicylate, Glysal, Monoglycol salicylate, Norgesic, Rheumacyl, Saliment, Sarocol, Spirosal, beta-Hydroxyethyl salicylate
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O4/c10-5-6-13-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,10-11H,5-6H2
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES OCCOC(=O)c1ccccc1O
IUPAC-Name 2-Hydroxyethyl2-Hydroxybenzoat
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
Menge 10 mg
Formelmasse 182,0579 g/mol