Learn More
Hydroxychloroquinsulfat, 98 %
Artikelnummer. 10646271 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10646271 25 g Glasflasche 25 Gramm
10209543 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10646271 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 263010250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hydroxychloroquinsulfat, CAS-Nr. 747-36-4, ist eine chemische Verbindung mit antiparasitärer, antiviraler und antirheumatischer Wirkung. | CAS: 747-36-4 | C18H26ClN3O·H2SO4| 433,96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Hydroxychloroquinsulfat zeigt die antimalarielle Wirking gegen Malariaparasiten hauptsächlich in der intra-erythrozytischen Phase ihres Lebenszyklus.Es wirkt durch Hemmung der Häm-Polymerase im Ernährungsvakuole von Parasiten.
  • Es zeigt hemmende Wirkung in der Autophagie, die die Lysosomfusion mit dem Autophagosom verhindert.
  • Einige Studien zeigten, dass Hydroxychloroquinsulfat aufgrund seiner antiviralen Wirkung HIV-Infektionen in vitro einschränken kann.
Anwendungen
  • Hydroxychloroquinsulfat weist Wirkungen gegen Viren und Rheuma auf.
  • In-vitro- und in-vivo-Experimente wurden durchgeführt, um die Rolle von Hydroxychloroquinsulfat bei der Behandlung der SARS-CoV-2-Krankheit zu untersuchen.
  • Hydroxychloroquinsulfat kann in Immunfluoreszenzassays zur Bewertung der antiviralen Mechanismen bei Dengue-Virus-2-Infektionen verwendet werden.Bei dieser Krankheit kann diese Verbindung die angeborene Immunantwort aktivieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 747-36-4
Summenformel C18H26ClN3O·H2SO4
Molekulargewicht (g/mol) 433.96
MDL-Nummer MFCD00078203
InChI-Schlüssel JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxychloroquine sulfate, hydroxychloroquine sulphate, ercoquin, plaquinol, toremonil, 2-4-7-chloroquinolin-4-yl amino pentyl ethyl amino ethanol sulfate, hydroxychloroquine sulfate usp, plaquenil tn, hydroxychloroquine; sulfuric acid, dsstox_cid_27788
PubChem CID 12947
IUPAC-Name 2-[4-[(7-Chlorinolin-4-yl)amino]pentyl-ethylamino]ethanol;schwefelsäure
SMILES CCN(CCCC(C)NC1=C2C=CC(=CC2=NC=C1)Cl)CCO.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxychloroquine sulfate
Schmelzpunkt 240.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 2% max. (105°C, 2 hrs.)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.98
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 4857
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol,chloroform,,ether,acetone and acetic acid
Formelmasse 433.96
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroxychloroquine sulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxychloroquine sulphate
RUO– Nur für Forschungszwecke