Learn More
Hydroxychloroquin-Sulfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778785
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
747-36-4
C18H26ClN3O·H2SO4
433.96
MFCD00078203
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
hydroxychloroquine sulfate, hydroxychloroquine sulphate, ercoquin, plaquinol, toremonil, 2-4-7-chloroquinolin-4-yl amino pentyl ethyl amino ethanol sulfate, hydroxychloroquine sulfate usp, plaquenil tn, hydroxychloroquine; sulfuric acid, dsstox_cid_27788
12947
2-[4-[(7-Chlorinolin-4-yl)amino]pentyl-ethylamino]ethanol;schwefelsäure
CCN(CCCC(C)NC1=C2C=CC(=CC2=NC=C1)Cl)CCO.OS(=O)(=O)O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
747-36-4
C18H26ClN3O·H2SO4
433.96
MFCD00078203
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
hydroxychloroquine sulfate, hydroxychloroquine sulphate, ercoquin, plaquinol, toremonil, 2-4-7-chloroquinolin-4-yl amino pentyl ethyl amino ethanol sulfate, hydroxychloroquine sulfate usp, plaquenil tn, hydroxychloroquine; sulfuric acid, dsstox_cid_27788
12947
2-[4-[(7-Chlorinolin-4-yl)amino]pentyl-ethylamino]ethanol;schwefelsäure
CCN(CCCC(C)NC1=C2C=CC(=CC2=NC=C1)Cl)CCO.OS(=O)(=O)O
Hydroxychloroquinsulfat (CAS Nr. 747-36-4) ist eine chemische Verbindung mit Wirkung gegen Parasiten, Viren und Rheuma.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Hydroxychloroquinsulfat zeigt die antimalarielle Wirking gegen Malariaparasiten hauptsächlich in der intra-erythrozytischen Phase ihres Lebenszyklus.Es wirkt durch Hemmung der Häm-Polymerase im Ernährungsvakuole von Parasiten.
  • Es zeigt hemmende Wirkung in der Autophagie, die die Lysosomfusion mit dem Autophagosom verhindert.
  • Einige Studien zeigten, dass Hydroxychloroquinsulfat aufgrund seiner antiviralen Wirkung HIV-Infektionen in vitro einschränken kann.
Anwendungen
  • Hydroxychloroquinsulfat weist Wirkungen gegen Viren und Rheuma auf.
  • In-vitro- und in-vivo-Experimente wurden durchgeführt, um die Rolle von Hydroxychloroquinsulfat bei der Behandlung der SARS-CoV-2-Krankheit zu untersuchen.
  • Hydroxychloroquinsulfat kann in Immunfluoreszenzassays zur Bewertung der antiviralen Mechanismen bei Dengue-Virus-2-Infektionen verwendet werden.Bei dieser Krankheit kann diese Verbindung die angeborene Immunantwort aktivieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hydroxychloroquine sulfate
Schmelzpunkt 240.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 2% max. (105°C, 2 hrs.)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.98
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 4857
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol,chloroform,,ether,acetone and acetic acid
Formelmasse 433.96
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver