Learn More
Hydroxyapatit, TRC
Artikelnummer. 30134339
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134339 25 g 25 Gramm
30137952 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134339 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH80190025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12167-74-7
Summenformel 5 Ca . 3 O4 P . H O
Molekulargewicht (g/mol) 502.31
Synonym Calcium hydroxide phosphate (Ca5(OH)(PO4)3), Calcium phosphate (Ca10(OH)2(PO4)6) (6CI), Calcium hydroxide phosphate (Ca10(OH)2(PO4)6), Calcium hydroxyphosphate (Ca10(OH)2(PO4)6), Calcium hydroxyphosphate (Ca5(PO4)3OH), Calcium phosphate (Ca5OH(PO4)3), Calcium phosphate hydroxide (Ca10(PO4)6(OH)2), Calcium phosphate hydroxide (Ca5(PO4)3(OH)), Calcium tribasic phosphate, Decacalcium hexaphosphate dihydroxide, Hydroxyapatite (synthetic), Pentacalcium hydroxide triphosphate, Pentacalcium hydroxylphosphate, Tribasic Calcium Phosphate
IUPAC-Name Pentacalcium;hydroxid;triphosphat
SMILES [OH-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxyapatite (synthetic)
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
Formelmasse 501.676