missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydroxy-Tyrosol (>98 %, synthetisch), TRC

Artikelnummer. 30009506
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009506 50 mg 50 Milligramm
17964765 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30009506 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH97699550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 10597-60-1
Summenformel C8 H10 O3
Molekulargewicht (g/mol) 154.16
Synonym Phenethyl alcohol, 3,4-dihydroxy- (6CI,7CI,8CI), 4-(2-Hydroxyethyl)-1,2-benzenediol, 1-(2-Hydroxyethyl)-3,4-dihydroxybenzene, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl alcohol, 3,4-DHPEA, 3,4-Dihydroxy-β-phenethyl alcohol, 3,4-Dihydroxybenzeneethanol, 3,4-Dihydroxyphenethyl alcohol, 3,4-Dihydroxyphenylethanol, 3,4-Dihydroxyphenylethyl alcohol, 3-Hydroxytyrosol, Ba 2774, Homoprotocatechuyl alcohol, Hydroxytyrosol, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl alcohol
IUPAC-Name 4-(2-Hydroxyethyl)Benzol-1,2-Diol
SMILES OCCc1ccc(O)c(O)c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Hydroxytyrosol
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,9-11H,3-4H2
Formelmasse 154.063
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.