Learn More
[Hydroxy(tosyloxy)jod]Benzol, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10035293
88.67 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
27126-76-7
C13H13IO4S
392.21
MFCD00011547
LRIUKPUCKCECPT-UHFFFAOYSA-N
hydroxy tosyloxy iodo benzene, htib, koser's reagent, phenyliodosohydroxy tosylate, koser reagent, unii-2eoa97b14a, hydroxy p-tolylsulfonyl oxy iodo benzene, hydroxy 4-methylbenzenesulfonato-o phenyliodine, iodosobenzene-i-mono-p-toluenesulfonate, hydroxy phenyl 4-methylbenzenesulfonoperoxoyl iodide
325434
[Hydroxy(phenyl)-$l^{3}-iodanyl]4-methylbenzolsulfonat
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OI(C2=CC=CC=C2)O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
27126-76-7
C13H13IO4S
392.21
MFCD00011547
LRIUKPUCKCECPT-UHFFFAOYSA-N
hydroxy tosyloxy iodo benzene, htib, koser's reagent, phenyliodosohydroxy tosylate, koser reagent, unii-2eoa97b14a, hydroxy p-tolylsulfonyl oxy iodo benzene, hydroxy 4-methylbenzenesulfonato-o phenyliodine, iodosobenzene-i-mono-p-toluenesulfonate, hydroxy phenyl 4-methylbenzenesulfonoperoxoyl iodide
325434
[Hydroxy(phenyl)-$l^{3}-iodanyl]4-methylbenzolsulfonat
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OI(C2=CC=CC=C2)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material [Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 131.0°C to 137.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 5369
Formelmasse 392.21
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Kristallpulver