Learn More
Hydroxy-Pioglitazon (M-II) (Mischung von Diastereomeren), TRC
Artikelnummer. 30391265
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30391265 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30391265 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH952080100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101931-00-4
Summenformel C19 H20 N2 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 372.44
Synonym 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(5-ethyl-2-pyridinyl)-2-hydroxyethoxy]phenyl]methyl]-, 5-[[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridyl)-2-hydroxy-ethoxy]phenyl]methyl]thiazolidine-2,4-dione
IUPAC-Name 5-[[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)-2-Hydroxyethoxy]phenyl]methyl]-1,3-Thiazolidin-2,4-Dione
SMILES CCc1ccc(nc1)C(O)COc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxy Pioglitazone (M-II) (Mixture of Diastereomers)
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H20N2O4S/c1-2-12-5-8-15(20-10-12)16(22)11-25-14-6-3-13(4-7-14)9-17-18(23)21-19(24)26-17/h3-8,10,16-17,22H,2,9,11H2,1H3,(H,21,23,24)
Formelmasse 372.1144