Learn More
Hydroxy-2-phenylpropylcarbamat, TRC
Artikelnummer. 30137638
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137638 5 mg 5 Milligramm
30003720 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137638 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9512455MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25451-53-0
Summenformel C10H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 195.22
Synonym 2-Phenyl-1,3-propanediol 1-Carbamate, 2-Phenyl-1,3-propanediol Monocarbamate, 2-Phenyl-1,3-propanediol Monocarbamate, 2-Phenyl-1,3-propanediyl Monocarbamate, Sch 54388, W 873, USP Felbamate Related Compound A;
IUPAC-Name (3-Hydroxy-2-Phenylpropyl) Carbamat
SMILES NC(OCC(C1=CC=CC=C1)CO)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxy-2-phenylpropyl Carbamate
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H13NO3/c11-10(13)14-7-9(6-12)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,12H,6-7H2,(H2,11,13)
Formelmasse 195.0895