Learn More
Hydroxy(2-naphthyl)methanphosphonsäure, TRC
Artikelnummer. 30400598
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400598 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400598 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9485755MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxy(2-naphthyl)methanephosphonic Acid
CAS 132541-52-7
Summenformel C11H11O4P
Menge 5 mg
Synonym P-(Hydroxy-2-naphthalenylmethyl)phosphonic Acid, (Hydroxy-2-naphthalenylmethyl)phosphonic Acid, HNMPA
InChI-Formel InChI=1S/C11H11O4P/c12-11(16(13,14)15)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11-12H,(H2,13,14,15)
SMILES OC(c1ccc2ccccc2c1)P(=O)(O)O
IUPAC-Name [Hydroxy(naphthalen-2-yl)methyl]phosphonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 238.18
Formelmasse 238.0395