Learn More
Hydrochinonsulfonsäure-Kaliumsalz, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338145
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11338145 500 g 500 Gramm
11328145 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338145 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08406.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 21799-87-1 | C6H5KO5S | 228.259 g/mol
It is employed in the synthesis and properties of sulfonated polyarylene ether nitrile copolymers for PEM with high thermal stability.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist Teil der Synthese und Eigenschaften von sulfonierten Polyarylenethernitrilcopolymeren für PEM mit hoher thermischer Stabilität.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21799-87-1
Summenformel C6H5KO5S
Molekulargewicht (g/mol) 228.259
MDL-Nummer MFCD00007475
InChI-Schlüssel VKDSBABHIXQFKH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium 2,5-dihydroxybenzenesulfonate, hydroquinonesulfonic acid potassium salt, potassium2,5-dihydroxybenzenesulfonate, unii-249e3f00ep, benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, monopotassium salt, 2,5-dihydroxybenzenesulfonic acid potassium salt, potassium hydroquinonesulfonate, hydroquinone sulfonic acid potassium salt, hydroquinone sulfonic acid, potassium salt, benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, potassium salt 1:1
PubChem CID 23672329
IUPAC-Name Kalium;2,5-dihydroxybenzolsulfonat
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)S(=O)(=O)[O-])O.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroquinonesulfonic acid potassium salt
Schmelzpunkt ∽251°C (decomposition)
Menge 500 g
Beilstein 5187027
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 228.27
Reinheit (%) ≥98%